Merck
B7126
Sigma-Aldrich
Boc-Ile-OH
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-L-isoleucin, Boc-L-isoleucin
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.29
Beilstein:
1711700
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
mp (Schmelzpunkt)
66-69 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m0/s1
InChIKey
QJCNLJWUIOIMMF-YUMQZZPRSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable