Fortfahren mit
B6292
GF 109203X hydrochloride
≥95%
Synonym(e):
3-[1-(Dimethylaminopropyl)indol-3-yl]-4-(indol-3-yl)maleimide hydrochloride, Bisindolylmaleimide I hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 163,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H24N4O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.94
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
solid
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear, orange to red
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)CCCn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3c[nH]c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C25H24N4O2.ClH/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20;/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31);1H
InChI key
XRAMWNCMYJHGGH-UHFFFAOYSA-N
General description
GF 109203X prevents collagen-triggered adenosine and three phosphate (ATP) secretion. It also inhibits collagen and α-thrombin-induced platelet aggregation. It functions as an inhibitor of glycogen synthase kinase-3 (GSK-3). GF 109203X also functions as an anti-inflammatory agent.
Application
GF 109203X hydrochloride has been used to inhibit protein kinase C in human neuroblastoma-derived kelly cells.
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of protein kinase C; potent inhibitor of GSK-3.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G2911361555203291
assay
≥95%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear, orange to red
solubility
DMSO: soluble (~1 mg/ml)
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)