Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H31N3O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.51
EC Number:
251-999-7
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1559393
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
~80%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C23H31N3O8/c1-23(2,3)33-22(31)25-17(20(29)34-26-18(27)12-13-19(26)28)11-7-8-14-24-21(30)32-15-16-9-5-4-6-10-16/h4-6,9-10,17H,7-8,11-15H2,1-3H3,(H,24,30)(H,25,31)/t17-/m0/s1
InChI key
YWLICOCXPNQJPC-KRWDZBQOSA-N
Application
Reactant involved in:
- Cellular labeling and tumor MRI as a bimodal lipidic contrast agent
- Synthesis of improved peptide prodrugs 5-ALA for photodynamic therapy
- Design of high affinity peptide conjugates as markers for small peptide transporter PEPT1 (SLC15A1)
- Preparation of human growth hormone derivatives containing PEG groups
- Enantiodivergent asymmetric cyclization
- Solid-phase synthesis of peptide-cationic steroid conjugates for antibacterial screening
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?