Fortfahren mit
15541
Boc-Lys(Z)-OSu
Synonym(e):
Nα-Boc-Nε-Cbz-L-lysin-N-hydroxysuccinimidester, Nα-Boc-Nε-Z-L-lysin-hydroxysuccinimidester, Nε-Z-Nα-Boc-L-lysin-hydroxysuccinimidester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 970,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H31N3O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.51
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
251-999-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1559393
€ 970,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
optical activity
[α]20/D -21.0±1.5°, c = 2% in dioxane
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
110-120 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C23H31N3O8/c1-23(2,3)33-22(31)25-17(20(29)34-26-18(27)12-13-19(26)28)11-7-8-14-24-21(30)32-15-16-9-5-4-6-10-16/h4-6,9-10,17H,7-8,11-15H2,1-3H3,(H,24,30)(H,25,31)/t17-/m0/s1
InChI key
YWLICOCXPNQJPC-KRWDZBQOSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Cellular labeling and tumor MRI as a bimodal lipidic contrast agent
  • Synthesis of improved peptide prodrugs 5-ALA for photodynamic therapy
  • Design of high affinity peptide conjugates as markers for small peptide transporter PEPT1 (SLC15A1)
  • Preparation of human growth hormone derivatives containing PEG groups
  • Enantiodivergent asymmetric cyclization
  • Solid-phase synthesis of peptide-cationic steroid conjugates for antibacterial screening
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9688515131359661
description
-
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
description
≥95%
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
110-120 °C
mp
-
mp
-
mp
250 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
optical activity
[α]20/D -21.0±1.5°, c = 2% in dioxane
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −25.5±1.5°, c = 1% in DMF
optical activity
[α]20/D +18°, c = 1 in acetic acid
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)