Merck
B2511
Boc-3,4-Dehydro-L-proline
>98% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.23
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Boc-3,4-Dehydro-L-proline,
assay
>98% (TLC)
form
powder
color
white
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC=C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h4-5,7H,6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI key
BMIGSRMSSCUMAZ-ZETCQYMHSA-N
Biochem/physiol Actions
Boc-3,4-Dehydro-L-Proline is an N-terminal protected amino acid used in solid-phase peptide synthesis (SPPS) to make peptides containing 3,4-Dehydro-L-proline.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S K Raths et al.
The Journal of biological chemistry, 263(33), 17333-17341 (1988-11-25)
alpha-Factor, a secreted tridecapeptide pheromone, is required for mating between the a- and alpha-haploid mating types of Saccharomyces cerevisiae. An analogue of alpha-factor, [DHP8,DHP11,Nle12] tridecapeptide (where DHP represents 3,4-dehydro-L-proline and Nle represents norleucine), was catalytically reduced in the presence of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B2511-100MG04061832415192