Fortfahren mit
B0186
BI-6C9
≥97% (HPLC), solid
Synonym(e):
N-[4-[(4-Aminophenyl)thio]phenyl]-4-[[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]amino]-Butanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,40
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 318,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25N3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
471.59
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
€ 96,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCCC(=O)Nc2ccc(Sc3ccc(N)cc3)cc2
InChI
1S/C23H25N3O4S2/c1-30-19-8-14-22(15-9-19)32(28,29)25-16-2-3-23(27)26-18-6-12-21(13-7-18)31-20-10-4-17(24)5-11-20/h4-15,25H,2-3,16,24H2,1H3,(H,26,27)
InChI key
LCFUJBSKPDPGKO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BI-6C9 is a tBid inhibitor and antiapoptotic.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0917B9308G0544
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble >5 mg/mL at 60 °C
color
off-white
color
white to beige
color
off-white
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)