Fortfahren mit
AXYTT50CHTR
Tecan®-style tips
size 50 μL, pkg of 24x96tips/cs, rack in blister box, clear
Synonym(e):
pipet tips
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
50 μL
Packaging:
pkg of 24x96tips/cs
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc TT-50-C-HTR, Corning
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Axygen Inc TT-50-C-HTR, Corning
packaging
pkg of 24x96tips/cs
size
50 μL
volume
50 μL
color
clear
Legal Information
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AXYTT200CHTRAXYTT1000CHTRAXYTT50CBKHTR
description
size 50 μL, pkg of 24x96tips/cs, rack in blister box, clear
description
size 200 μL, pkg of 24x96tips/cs, rack in blister box
description
size 1000 μL, pkg of 16x96tips/cs, rack in blister box, clear
description
size 50 μL, pkg of 24x96tips/cs, rack in blister box
volume
50 μL
volume
200 μL
volume
1000 μL
volume
50 μL
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc TT-50-C-HTR
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc TT-200-C-HTR
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc TT-1000-C-HTR
manufacturer/tradename
Axygen Inc TT-50-CBK-HTR, Corning
packaging
pkg of 24x96tips/cs
packaging
pkg of 24x96tips/cs
packaging
pkg of 16x96tips/cs
packaging
pkg of 24x96tips/cs
size
50 μL
size
200 μL
size
1000 μL
size
50 μL
color
clear
color
-
color
clear
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tecan®-style tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)