Merck
AXYTGL200RD57R
Gel cutting tips
round, racked, O.D. 0.57 mm, size 200 μL, pkg of 2x200tips/cs
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Materialien
clear
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc TGL-200RD-57-R
Corning
Verpackung
pkg of 2x200tips/cs
AD
0.57 mm
Größe
200 μL
Volumen
200 μL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)