AXYTF400RS
Pipette filter tips
for Eppendorf® pipettors, ultramicro, racked, size 0.5-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonym(e):
Pipette tips, pipette tips
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Hersteller/Markenname
Axygen Inc TF-400-R-S
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Größe
0.5-10 μL
Volumen
0.5—10 μL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
- The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to avoid nuclease contamination
- Packed in sealed-bottom racks with lids
- Tips are RNAse and DNAse free
- Non-pyrogenic
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)