AXYT400L
MAXYMum Recovery® ultra micro pipette tips
for Eppendorf®, size 0.5-10 μL, pkg of 20x1000tips/cs
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc T-400-L
Corning
Verpackung
pkg of 20x1000tips/cs
Größe
0.5-10 μL
Volumen
0.5—10 μL
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)