Fortfahren mit
AXYT400
Ultra micro pipette tips, for Eppendorf® pipettors
size 0.5-20 μL, clear, pkg of 20x1000tips/cs
Synonym(e):
Pipette tips, pipette tips
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
0.5—20 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no
Packaging:
pkg of 20x1000tips/cs
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc T-400, Corning
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear
sterility
non-sterile
feature
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no
manufacturer/tradename
Axygen Inc T-400, Corning
packaging
pkg of 20x1000tips/cs
size
0.5-20 μL
volume
0.5—20 μL
color
clear
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AXYT200YAXYT300RSAXYTF200
Pipette tips size 200 μL, yellow, pkg of 20x1000tips/cs
AXYT200Y
Pipette tips
description
size 0.5-20 μL, clear, pkg of 20x1000tips/cs
description
size 200 μL, yellow, pkg of 20x1000tips/cs
description
racked, size 0.5-10 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
description
universal fit, size 200 μL, pkg of 10x1000tips/cs
feature
DNA free, barrier: no, filter: no, RNase free, endotoxin free
feature
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no
feature
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no
feature
DNA free, RNase free, barrier, endotoxin free, filter
volume
0.5—20 μL
volume
200 μL
volume
0.5—10 μL
volume
200 μL
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc T-400
manufacturer/tradename
Axygen Inc T-200-Y, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc T-300-R-S, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc TF-200, Corning
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
material
clear
material
yellow
material
clear
material
clear
packaging
pkg of 20x1000tips/cs
packaging
pkg of 20x1000tips/cs
packaging
pkg of 5x960tips/cs
packaging
pkg of 10x1000tips/cs
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)