Merck
AXYT1000CLR
MAXYMum Recovery® pipette tips
racked, capacity 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc T-1000-C-L-R
Corning
Verpackung
pkg of 5x1000tips/cs
Kapazität
1000 μL
Volumen
1000 μL
Farbe
clear
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)