Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121800
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Axygen Inc ST-45, Corning
packaging
pkg of 8x500caps/cs
size
0.5 mL
color
clear
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | AXYST050 | AXYST150 | AXYST200 |
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Axygen Inc ST-45 | manufacturer/tradename Axygen Inc ST-050, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc ST-150, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc ST-200, Corning |
| packaging pkg of 8x500caps/cs | packaging pkg of 8x500caps/cs | packaging pkg of 8x500caps/cs | packaging pkg of 8x500caps/cs |
| size 0.5 mL | size 0.5 mL | size 1.5 mL | size 2.0 mL |
| color clear | color clear | color clear | color clear |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?