Merck
AXYSCB
Screw caps without O-rings
blue, pkg of 8x500caps/cs
Synonym(e):
Corning screw cap
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Color:
blue
Packaging:
pkg of 8x500caps/cs
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Axygen Inc SC-B, Corning
packaging
pkg of 8x500caps/cs
color
blue
General description
Product is only available in China.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)