Fortfahren mit
AXYRESV50
Reservoir
capacity 50 mL
Synonym(e):
storage reservoir
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121522
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc, Corning
Capacity:
50 mL
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
capacity
50 mL
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AXYRESV50SAXYRESV100SAXYRESV100SI
Reservoir capacity 50 mL
AXYRESV50
Reservoir
Reservoir capacity 50 mL, sterile
AXYRESV50S
Reservoir
Reservoir capacity 100 mL, sterile
AXYRESV100S
Reservoir
Reservoir capacity 100 mL, individually wrapped, sterile
AXYRESV100SI
Reservoir
description
capacity 50 mL
description
capacity 50 mL, sterile
description
capacity 100 mL, sterile
description
capacity 100 mL, individually wrapped, sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc
capacity
50 mL
capacity
50 mL
capacity
100 mL
capacity
100 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Reservoir
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)