Merck
AXYPCR96LPFLTBK
PCR microplate with flat top
low profile, size 96 wells, pkg of 4x25plates/cs, black
Synonym(e):
96 multiwell plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Materialien:
conical bottom wells
Größe:
96 wells
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
conical bottom wells
Hersteller/Markenname
Axygen Inc PCR-96-LP-FLT-BK
Corning
Verpackung
pkg of 4x25plates/cs
Größe
96 wells
Farbe
black
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)