Merck
AXYPCR384M2R
PCR microplate for ABI 3730, 3100 and MJ Thermocyclers
size 384 wells, conical bottom red polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Synonym(e):
384 multiwell plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
conical bottom red polypropylene wells
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Axygen Inc PCR-384M2-R
Corning
Verpackung
pkg of 5x10plates/cs
Maximales Volumen
50 μL
Größe
384 wells
Arbeitsvolumen
50 μL
Eignung
suitable for PCR
Bindungsart
non-treated surface
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)