Merck
AXYFXF20LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips for Beckman® FX Robotics System
racked, capacity 20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonym(e):
Pipette tips for Velocity
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.02
Materialien
clear
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Hersteller/Markenname
Axygen Inc FXF-20-L-R-S
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Kapazität
20 μL
Volumen
20 μL
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)