Fortfahren mit
AV46789
Anti-LMAN2 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-C5orf8, Anti-GP36B, Anti-Lectin, mannose-binding 2, Anti-VIP36
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 440,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
€ 440,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
40 kDa
species reactivity
mouse, dog, rat, human, bovine, horse, rabbit, guinea pig
concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human LMAN2
Application
Anti-LMAN2 (AB2) antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 0.25μg/mL.
Biochem/physiol Actions
LMAN2 (Lectin, mannose-binding 2) gene encodes a type I transmembrane lectin protein localized in endoplasmic reticulum, the Golgi apparatus and the plasma membrane. It plays a pivotal role in sorting, trafficking and quality control of secretory proteins and/or lipids.[1]
Physical form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Other Notes
Synthetic peptide located within the following region: LMVEHTPDEESIDWTKIEPSVNFLKSPKDNVDDPTGNFRSGPLTGWRVFL
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daisuke Nawa et al.
Glycobiology, 17(9), 913-921 (2007-06-26)
VIP36 is an intracellular lectin that cycles between the endoplasmic reticulum (ER) and the Golgi apparatus, and is thought to act as a cargo receptor in the transport and sorting of glycoproteins. Here we sought to identify the proteins that
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AV46789-100UL04061836217747