Merck
AV46196
Sigma-Aldrich
Anti-PDSS1 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-COQ1, Anti-MGC70953, Anti-Prenyl (decaprenyl) diphosphate synthase, subunit 1, Anti-RP13-16H11.3, Anti-TPRT, Anti-TPT, Anti-hDPS1
Größe auswählen
100 μL
€ 374,00
€ 374,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 374,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 374,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
46 kDa
Speziesreaktivität
mouse, guinea pig, rat, human, bovine, dog, rabbit
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDSS1(23590)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human PDSS1
Anwendung
Anti-PDSS1 (AB1) antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 1μg/ml.
Biochem./physiol. Wirkung
PDSS1 gene encodes an enzyme prenyl (decaprenyl) diphosphate synthase, subunit 1 that catalyzes the first step in coenzyme Q biosynthesis through formation of all trans-polyprenyl pyrophosphates from isopentyl diphosphate in the assembly of polyisoprenoid side chains.
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: VIDDASSRRGKHTVNKIWGEKKAVLAGDLILSAASIALARIGNTTVISIL
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jennifer Grant et al.
Disease models & mechanisms, 3(11-12), 799-806 (2010-10-05)
Coenzyme Q (CoQ) or ubiquinone is a lipid component of the electron transport chain required for ATP generation in mitochondria. Mutations in CoQ biosynthetic genes are associated with rare but severe infantile multisystemic diseases. CoQ itself is a popular over-the-counter