Merck
AV45875
Sigma-Aldrich
Anti-SAMSN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-HACS1, Anti-NASH1, Anti-SAM domain, SH3 domain and Nuclear localization signals 1
Größe auswählen
100 μL
€ 423,00
€ 423,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 423,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 423,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
42 kDa
Speziesreaktivität
rabbit, bovine, mouse, dog, human, rat
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SAMSN1(64092)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SAMSN1
Biochem./physiol. Wirkung
SAMSN1 (SAM domain, SH3 domain, and nuclear localization signals 1), also known as HACS1/SLY2/NASH1, is a member of a family of three adapter proteins that are highly homologous and characterized by the presence of protein-protein interaction domains. The SAMSN1 gene localizes to the 21q11.2 region on human chromosome 21. The transcript of SAMSN1 has been found in acute myeloid leukemia, lymphoma, and multiple myeloma cell-lines.
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: YVDVISEEEAAPKKIKANRRSNSKKSKTLQEFLERIHLQEYTSTLLLNGY
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Food intolerance--a general paediatrician's view.
M A Rossiter
Journal of the Royal Society of Medicine, 78 Suppl 5, 17-20 (1985-01-01)