Größe auswählen
€ 401,00
€ 401,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
53 kDa
species reactivity
mouse, rabbit, guinea pig, dog, bovine, rat, horse, human
concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
human ... WDR13(64743)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Disclaimer
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?