Merck
AV34340
Sigma-Aldrich
Anti-RIPX antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Größe auswählen
100 μL
€ 374,00
€ 374,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 374,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 374,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
53 kDa
Speziesreaktivität
human, rabbit, horse, mouse, pig, dog, rat, bovine
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RIPX(22902)
Allgemeine Beschreibung
RIPX (RUFY3) is a RUN and FYVE domain containing protein that interacts with Rab5(Q79L).
Rabbit Anti-RIPX antibody recognizes human, mouse, rat, bovine, and canine RIPX.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human RIPX
Anwendung
Rabbit Anti-RIPX antibody is suitable for western blotting applications at 1 μg/ml.
Biochem./physiol. Wirkung
Located on chromosome 4, the RIPX encodes a protein with unknown function.
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: SSDLGVKQKSELNSRLEEKTNQMAATIKQLEQSEKDLVKQAKTLNSAANK
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rab5(Q79L) interacts with the carboxyl terminus of RUFY3.
Hitomi Yoshida et al.
International journal of biological sciences, 6(2), 187-189 (2010-04-09)