AV32006
Anti-SMAD5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-SMAD family member 5
Größe auswählen
€ 374,00
Größe auswählen
About This Item
€ 374,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
51 kDa
Speziesreaktivität
bovine, mouse, rabbit, horse, human, rat, guinea pig, dog
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SMAD5(4090)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-SMAD5 antibody recognizes bovine, chicken, human, mouse, rat, zebrafish, and canine SMAD5.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)