Fortfahren mit
AV100839
Anti-HLX1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-H2.0-like homeobox 1 (Drosophila)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 352,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
4
€ 352,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
51 kDa
species reactivity
human
concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... HLX1(3142)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human HLX1
Application
Anti-HLX1 antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 1 μg/ml.
Biochem/physiol Actions
The expression of HLX1 transcription factor is critical for the development of early life immune development. It influences the IL-5 and IL-13 secretion and contributes to Th2-mediated immune responses and development of childhood asthma.
Physical form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Other Notes
Synthetic peptide located within the following region: PGPYAVLTKDTMPQTYKRKRSWSRAVFSNLQRKGLEKRFEIQKYVTKPDR
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)