Merck
AV02023
Sigma-Aldrich
Anti-DIABLO antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-Diablo homolog (Drosophila)
Größe auswählen
100 μL
€ 289,00
€ 289,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 289,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 289,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
21 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DIABLO(56616)
Allgemeine Beschreibung
DIABLO is known to interact with mammalian IAP homolog A (MIHA, XIAP), MIHB, MIHC and OpIAP. Furthermore, DIABLO binds to IAPs and prevents them from blocking caspases, thereby inducing apoptosis.
Rabbit Anti-DIABLO antibody binds to human, bovine, pig, and canine DIABLO.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human DIABLO
Anwendung
Rabbit Anti-DIABLO antibody can be used for western blot applications at 0.3125μg/ml.
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: LVKLQVEEVHQLSRKAETKLAEAQIEELRQKTQEEGEERAESEQEAYLRE
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A M Verhagen et al.
Cell, 102(1), 43-53 (2000-08-10)
To identify proteins that bind mammalian IAP homolog A (MIHA, also known as XIAP), we used coimmuno-precipitation and 2D immobilized pH gradient/SDS PAGE, followed by electrospray ionization tandem mass spectrometry. DIABLO (direct IAP binding protein with low pI) is a