Merck
ARLAPS5
Serological Pipettes
capacity 5 mL, sterile, polystyrene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106514
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
individually wrapped
packaging
pkg of 200 ea
manufacturer/tradename
Argos APS5
capacity
5 mL
General description
Individually wrapped plastic pipettes that are supplied without graduations or filters for vacuum or free flow pipetting applications. Can also be used with peristaltic pumps.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)