AMAB91529
Monoclonal Anti-PGR antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL8721, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
NR3C3, PR
Größe auswählen
€ 410,00
Größe auswählen
About This Item
€ 410,00
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CL8721, monoclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
Isotyp
IgG1
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PGR(5241)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
LLEDESYDGGAGAASAFAPPRSSPCASSTPVAVGDFPDCAYPPDAEPKDDAYPLYSDFQPPALKIKEEEEGAEASARSPRSYLVAGANPAAFPDFPL
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)