Merck
ADF356309-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 9 - 15 mL round-bottom tube and blood collection tube, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
holds 1 x 9 - 15 mL round-bottom tube and blood collection tube, large rotor bore
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022654545 (NA)
Parameter
7,403 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Durchmesser
17 mm
Kompatibilität
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Allgemeine Beschreibung
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)