Fortfahren mit
ADF346381-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 4 x 1.5 - 2 mL reaction vessels, pack of 2 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103911
Compatibility:
for use with Rotor F-34-6-38
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022637215 (NA)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
round bottom
feature
for use with lid, holds 4 x 1.5 - 2 mL reaction vessels
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022637215 (NA)
parameter
15,300 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
technique(s)
centrifugation: suitable
diam.
11 mm
compatibility
for use with Rotor F-34-6-38
General description
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)