Merck
ADAPA4815SC-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 5 conical tubes, skirted/Centriprep, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
skirt
for use with aerosol-tight lid
holds 5 conical tubes, skirted/Centriprep
with rubber mat
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022638904 (NA)
Parameter
3,100 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
122 mm
Durchmesser
29 mm
Kompatibilität
for use with 500 mL rectangular bucket
Allgemeine Beschreibung
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)