Merck
ADAPA481180-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 1 bottle 180 - 250 mL flat/175 - 225 mL conical
Synonym(e):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
for use with aerosol-tight lid
holds 1 bottle 180 - 250 mL flat/175 - 225 mL conical
with rubber mat
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022638921 (NA)
Parameter
3,100 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
137 mm
Durchmesser
61 mm
Kompatibilität
for use with 500 mL rectangular bucket
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)