Merck
ADAPA44475-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 1 x 50 -75 mL round-bottom tube, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 50 -75 mL round-bottom tube
with rubber mat bottom
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022637703 (NA)
Parameter
4,200 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
119 mm
Durchmesser
35 mm
Kompatibilität
for use with 100 mL rectangular bucket
Allgemeine Beschreibung
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)