ADAPA438527-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 5 x 2-7 mL round-bottom tubes, for 100 mL round buckets, pack of 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
for use with cap
holds 5 x 2-7 mL round-bottom tubes
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702737003 (EU)
Parameter
2,850 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
100 mm
Durchmesser
12.5 mm
Kompatibilität
for use with 100 mL round bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)