Merck
ADAPA438100-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 x 100 mL round-bottom tube, pack of 2 ea, for use with 100 mL round bucket
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
round bottom
Leistungsmerkmale
for use with cap
holds 1 x 100 mL round-bottom tube
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022639161 (NA)
Parameter
2,900 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
106 mm
Durchmesser
38 mm
Kompatibilität
for use with 100 mL round bucket
Allgemeine Beschreibung
Two adapters, each for one round-bottom tube 85/100 mL, diameter 38 mm  × length 106 mm. Fits round 100 mL buckets in Eppendorf rotor A-4-38.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)