Wichtige Dokumente
A9346
Acetyl-Cys(dodecyl) chloromethyl ketone
≥90% (HPLC), solid
About This Item
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCSC[C@H](NC(C)=O)C(=O)CCl
InChI
1S/C18H34ClNO2S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-23-15-17(18(22)14-19)20-16(2)21/h17H,3-15H2,1-2H3,(H,20,21)/t17-/m0/s1
InChIKey
BJFZFJUPCKFQRI-KRWDZBQOSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)