Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 173,00 |
1 case | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 779,00 |
Über diesen Artikel
€ 173,00
material
colorless
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2139F
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
10 μL
volume range
0.5-10 μL
volume
0.5—10 μL
compatibility
for use with
- Biohit Variable .5-10 μl
- Eppendorf Research Pro 4860 5-100 μl
- Eppendorf Titerman 4908 5-50 μl
- Finnpipette 4027 .5-10 μl
- Finnpipette 4500 Digital .5-10 μl
General description
Application
Packaging
4800EA = 5 Packungen mit 960 Spitzen (50 Trays à 96 Spitzen)
800EA = 8 Trays mit 100 Spitzen (1 Packung)
3200EA = 4 Packungen 800EA
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| volume 0.5—10 μL | volume 0.1—10 μL | volume 1—100 μL | volume 5—100 μL |
| feature DNase free, barrier, RNase free | feature DNase free, RNase free, barrier | feature DNase free, RNase free, barrier | feature DNase free, RNase free, barrier |
| manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2139F | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2139 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2065E | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2159P |
| material colorless | material colorless | material colorless | material colorless |
| packaging case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked) | packaging case of 5 packs, pack of 960 ea (racked) | packaging case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked) | packaging case of 4 packs, pack of 960 ea (Racked) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ART® Pipettenspitzen mit selbstdichtender Barriere
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?