Fortfahren mit
A9111
(±)-AMPA hydrobromide
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(±)-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid hydrobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 270,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.060,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10N2O4 · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.08
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 270,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
off-white to light tan
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.Cc1onc(O)c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O4.BrH/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12;/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12);1H
InChI key
KUAHVIUZGLGASU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
(±)-AMPA is a potent excitatory amino acid that interacts selectively with central AMPA/kainate receptors.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0326A6816G019
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL (warm), 0.1 M HCl: 3.5 mg/mL, 0.1 M NaOH: 4.3 mg/mL, DMSO: 4.3 mg/mL, 1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)