Fortfahren mit
A8949
L-Asparaginsäure
≥99% (HPLC), BioXtra
Synonym(e):
(S)-2-Amino-bernsteinsäure, (S)-2-Aminobutandisäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.10
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-291-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723530
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Asparaginsäure, BioXtra, ≥99% (HPLC)
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
color
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
Application
  • Metabolomics Analysis Identifies Differential Metabolites as Biomarkers for Acute Myocardial Infarction.: Research identifies key metabolites, including L-Aspartic acid, involved in the metabolic pathways affected during acute myocardial infarction. This study enhances the understanding of biochemical changes during heart attacks, potentially leading to better diagnostic markers (Zhou et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Haupt-Neurotransmitter für schnelle synaptische Erregung.
L-Aspartic acid is a natural proteinogenic amino acid that may be used in the formulation of cell culture media and in protein and polypeptide synthesis systems and procedures. L-Aspartic acid, an NMDA receptor agonist and non-specific glutamate receptor agonist, is used to differentiate and study the mechanisms of NMDA receptors.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9256A7219PHR1104
form
powder
form
powder, crystals or chunks
form
powder
form
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
98.5-101.0%
assay
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Asparaginsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)