Fortfahren mit
A8231
AGK2
≥97% (HPLC), powder
Synonym(e):
2-Cyano-3-[5-(2,5-dichlorophenyl)-2-furanyl]-N-5-quinolinyl-2-propenamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 615,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H13Cl2N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 156,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed), H2O: insoluble
storage temp.
room temp
SMILES string
Clc1ccc(Cl)c(c1)-c2ccc(\C=C(/C#N)C(=O)Nc3cccc4ncccc34)o2
InChI
1S/C23H13Cl2N3O2/c24-15-6-8-19(25)18(12-15)22-9-7-16(30-22)11-14(13-26)23(29)28-21-5-1-4-20-17(21)3-2-10-27-20/h1-12H,(H,28,29)/b14-11+
InChI key
SVENPFFEMUOOGK-SDNWHVSQSA-N
Application
AGK2 is a SIRT2 inhibitor. AGK2 has been used in a study to determine that SIRT2 inhibition induces cell death and decreases the intracellular ATP level. AGK2 also rescues dopamine neurons from α-synuclein toxicity in Parkinson′s disease models.
Biochem/physiol Actions
AGK2 is a SIRT2 inhibitor. AGK2 rescues dopamine neurons from α-synuclein toxicity in Parkinson′s disease models. IC50 for SIRT2 = 3.5 uM. AGK2 is >15-fold more selective for SIRT2 than SIRT1 and SIRT3. AGK2 may be the most selective SIRT2 inhibitor available.
AGK2 is a SIRT2 inhibitor; rescues dopamine neurons from α-synuclein toxicity in Parkinson′s disease models.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2951SML1339SML0369
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed), H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AGK2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)