Merck
A7486
Adapalen
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-(4-Methoxy-3-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylphenyl)-2-naphthalincarbonsäure, 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoesäure, CD-271, Differin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
A7486-10MG
€ 70,80
A7486-50MG
€ 180,00
€ 70,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H28O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C2)C3)-c5ccc6cc(ccc6c5)C(O)=O
InChI
1S/C28H28O3/c1-31-26-7-6-23(21-2-3-22-12-24(27(29)30)5-4-20(22)11-21)13-25(26)28-14-17-8-18(15-28)10-19(9-17)16-28/h2-7,11-13,17-19H,8-10,14-16H2,1H3,(H,29,30)/t17-,18+,19-,28-
InChI key
LZCDAPDGXCYOEH-AADAIPAGSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1011709Y0001121114825-M
Adapalene United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1011709
Adapalene
Adapalene European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001121
Adapalene
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 12 mg/mL
Application
Adapalen has been used as a supplement during culturing of peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Adapalene has been used as a retinoic acid receptor (RAR) agonist to study its effects on inhibiting transcription of hepatitis B virus in covalently closed circular DNA (cccDNA). It has also been used as a component to culture mixed lymphocyte reactions (MLR) to study its effects on isolated macrophages.
Biochem/physiol Actions
Retinsäure-Analogon, das ein RARβ- und RARγ-Agonist ist (AC50-Werte betragen 2.2, 9.3, 22 und > 1000 nM für RARβ-, RARγ-, RARα- bzw. RXRα-Rezeptoren)
Retinsäure-Analogon, das ein RARβ- und RARγ-Agonist ist (AC50-Werte betragen 2.2, 9.3, 22 und > 1000 nM für RARβ-, RARγ-, RARα- bzw. RXRα-Rezeptoren). Hemmt in vitro die Proliferation und induziert Apoptose in kolorektalen Krebszellen. Zeigt komedolytische Wirkung. Durch seine einzigartigen pharmakologischen Eigenschaften ist es besser als andere Retinoide zur Behandlung von Akne geeignet.
Adapalene, also referred as Differin, is a derivative of naphthoic acid. It is widely used for topical treatment of acne vulgaris. Adapalene elicits anti-inflammatory and retinoid-like activity. It also has a potential to regulate keratinization and differentiation of follicular epithelial cells.[1]
Adapalene is a synthetic derivative of naphthoic acid. It possesses retinoid activity. Adapalene is involved in regulating cellular keratinization and inflammatory process.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nobukazu Hayashi et al.
The Journal of dermatology, 39(6), 511-515 (2011-12-16)
We conducted a randomized controlled trial in patients with acne vulgaris with moderate to severe inflammatory lesions. The patients were assigned to the following three treatment groups: group A received monotherapy with 0.1% topical adapalene gel for 4 weeks; group
The retinoic acid receptor (RAR) $\alpha$-specific agonist Am80 (tamibarotene) and other RAR agonists potently inhibit hepatitis B virus transcription from cccDNA
Nkongolo S, et al.
Antiviral Research, 168(4) (2019)
Benzimidazoles promote anti-TNF mediated induction of regulatory macrophages and enhance therapeutic efficacy in a murine model
Wildenberg M E, et al.
Journal of Crohn's & Colitis, 11(12) (2017)
A review of the use of adapalene for the treatment of acne vulgaris
Piskin S and Uzunali E
Therapeutics and Clinical Risk Management, 3(4), 621-621 (2007)
Suleyman Piskin et al.
Therapeutics and clinical risk management, 3(4), 621-624 (2008-05-14)
Acne is a disease of the pilosebaceous unit with involving abnormalities in sebum production, microbial flora changes, abnormal keratinization, and inflammation. There are several therapeutic options like topical and systemic retinoids, antibiotics, and systemic hormonal drugs. The topical retinoids a
Artikel
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.