Wichtige Dokumente
A7361
2R, 4R-APDC monohydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-amino-2,4-pyrrolidinedicarboxylic acid
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: ≥2 mg/mL
Ersteller
Eli Lilly
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.N[C@]1(CN[C@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O4.H2O/c7-6(5(11)12)1-3(4(9)10)8-2-6;/h3,8H,1-2,7H2,(H,9,10)(H,11,12);1H2/t3-,6-;/m1./s1
InChIKey
XAIFFDPAANKDRF-VIKFZCHMSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Analysenzertifikate (COA)
Sie brauchen ein Muster eines COA?
Dies ist ein Muster eines Analysezertifikats (COA). Die darin enthaltenen Angaben beziehen sich möglicherweise nicht auf eine kürzlich hergestellte Charge dieses bestimmten Produkts.