Fortfahren mit
A5588
Monoklonaler Anti-Polyhistidin−alkalischer Phosphatase-Antikörper der Maus
clone HIS-1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoklonaler Anti-polyhistidin-Antikörper, Monoklonale Anti-polyhistidin−alkalische Phosphatase in Maus hergestellte Antikörper, Monoklonales 6-His-Epitop-Tag, Monoklonales 6xHis-Tag, Monoklonales HHHHHH-Epitop-Tag, Monoklonales Hexahistidin-Tag, Monoklonales His-Tag, Monoklonales His6-Tag, Monoklonales Histidin-Tag, Monoklonales Polyhistidin-Tag
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 993,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
HIS-1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
22
€ 993,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
HIS-1, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
technique(s)
western blot: 1:2,000 using lysates of Escherichia coli induced to express a 6xHis tagged protein
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Der monoklonale Anti-polyhistidinalkalische Phosphatase- Antikörper erkennt native sowie durch Denaturierung reduzierte Formen von synthetischem Polyhistidin oder Polyhistidin-getaggten Fusionsproteinen. Das Produkt reagiert mit den durch prokaryotische pET-, pRSET- und pTrc-Expressionsvektoren exprimierten Fusionsproteinen.
Immunogen
Rekombinantes, mit Polyhistidin markiertes Fusionsprotein.
Application
Der Antikörper ist geeignet für ELISA, Immunblotting und Dotblot-Assays.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper erkennt synthetisches sowie natives oder denaturiertes Polyhistidin und reduzierte Formen von mit 6X Histidinen markierten Proteinen, die in ausgewählten Vektoren exprimiert werden.
Physical form
Lösung in 0,05 M Tris-Puffer, pH 8,0; enthält 1 mM MgCl2, 10 mM Glycin, 1 % Rinderserumalbumin, 50 % Glycerin und 15 mM Natriumazid
Legal Information
Dieses Produkt unterliegt dem Patent DE 19507166 und ausländischen Äquivalenten, die ausschließlich für QIAGEN GmbH, Qiagen Strasse 1, D-40724 Hilden, Deutschland, lizensiert sind.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7058SAB4200620A1054
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
-
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
clone
HIS-1, monoclonal
clone
HIS-1, monoclonal
clone
HIS-1, monoclonal
clone
DI-22, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
form
-
form
buffered aqueous solution
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)