Fortfahren mit
A5633
Entschäumer-A-Konzentrat
active silicone polymer 100 %
Synonym(e):
Silikon-Entschäumer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,80
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161900
€ 68,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
100% active silicone polymer
Quality Segment
form
suspension
does not contain
emulsifier
composition
active silicone polymer, 100%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, microbiological culture: suitable
density
(0.97 g/mL at 25 °C (77 °F))
General description
Entschäumer-A-Konzentrat ist ein äußerst wirkungsvoller Schaumunterdrücker für wässrige und nicht-wässrige Systeme. Es besteht zu 100 % aus aktivem Silikonpolymer. Emulgatoren sind nicht vorhanden. Entschäumer-A-Konzentrat ist in der Regel bei einer Konzentration von 1–100 ppm wirksam. Entschäumer-A-Konzentrat sollte mit 3–10 Teilen Propylenglycol (wässrig) bzw. Pflanzenöl (nicht-wässrig) verdünnt und dabei langsam gemischt werden. Das Produkt ist bei pH-Werten zwischen 5 und 9 stabil. Entschäumer-A-Konzentrat kann einem Fermentationsmedium direkt hinzugefügt werden; es wird jedoch empfohlen, es nur bei Bedarf in den Fermenter zu pumpen.
Application
Entschäumer-A-Konzentrat dient als Komponente des Luria-Bertani-Kulturmediums für das Wachstum von mit den Plasmiden transformierten BL21(DE3)-E.-coli-Zellen. Ebenso ist es ein Bestandteil bei der Herstellung von Flüssigkeit zur Aerosolerzeugung.
Ein äußerst wirkungsvoller Schaumunterdrücker zur Verwendung in wässrigen und nicht-wässrigen Systemen.
Preparation Note
1–50 ppm ist für die meisten Anwendungen geeignet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6582A8011A8582
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
form
suspension
form
emulsion (aqueous)
form
suspension
form
emulsion (aqueous)
density
(0.97 g/mL at 25 °C (77 °F))
density
0.97 g/mL at 25 °C
density
1.01 g/mL
density
1.0 g/mL at 25 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
description
100% active silicone polymer
description
-
description
-
description
-
does not contain
emulsifier
does not contain
-
does not contain
-
does not contain
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Entschäumer-A-Konzentrat
pictograms
Environment
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
>213.8 °F - closed cup
flash_point_c
> 101 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
556-67-2 + 541-02-6
CAS No.
541-02-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Is this product food grade? I would like an effective anti-foam agent for when I propagate beer yeast.
    1 answer
    1. This product is not a food grade Antifoam A Concentrate. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
      Currently. a food grade Antifoam A Concentrate is not offered.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Can antifoam A be autoclaved when added to oil or does it need to be added after oil is autoclaved
    1 answer
    1. Autoclaving may result in phase separation and may require remixing the emulsion. A different emulsifier is present in each of the Antifoam emulsions.