Merck
A5273
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-picoline
Synonym(e):
2-Amino-4-methylpyridine
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Lagertemp.
2-8°C
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
118 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)