Fortfahren mit
A4529
Aprotinin
3-7 TIU/mg solid, lyophilized powder
Synonym(e):
BPTI, Boviner pankreatischer Trypsin-Inhibitor, Trasylol, Trypsin-Inhibitor (basisch, pankreatisch)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 254,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 503,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 902,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.800,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C284H432N84O79S7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
6511.44
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-994-9
MDL number:
eCl@ss:
32190102
€ 95,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Aprotinin aus Rinderlunge, lyophilized powder, 3-7 TIU/mg solid
biological source
bovine lung
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
3-7 TIU/mg solid
mol wt
~6,500
solubility
H2O: >10 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Application
Aprotinin wird im Wesentlichen als Trypsin-Inhibitor eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Aprotinin ist ein kompetitiver Inhibitor der Serinprotease, der stabile Komplexe mit Enzymen bildet und aktive Enzymstellen blockiert. Diese Bindungen sind reversibel und die meisten Aprotinin-Protease-Komplexe lösen sich bei extremen pH-Werten von >10 oder <3 auf. Strukturell ist Aprotinin ein monomeres globuläres Protein; ein Derivat aus der Rinderlunge, das aus 58 Aminosäuren besteht, die in einer einzelnen Polypeptidkette mit drei vernetzenden Disulfidbrücken angeordnet sind.
Preparation Note
Dieses Produkt ist ein affinitätsaufgereinigtes lyophilisiertes Pulver, das aufgereinigt wurde, um Spurenverunreinigungen zu entfernen. Es hat eine Aktivität von 3–7 TIU/mg.
Other Notes
Eine Trypsin-Inhibitor-Einheit (TIU) senkt die Aktivität von zwei Trypsin-Einheiten um 50 %, wobei eine Trypsin-Einheit bei pH 7,8 und 25 °C 1,0 μmol N-α-Benzoyl-DL-arginin-p-nitroanilid pro Minute hydrolisiert. Eine weitere häufig verwendete Einheit ist KIU, wobei 1 TIU = 1.300 KIU.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1153A342810820
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
crystalline (fine)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL
solubility
phosphate buffer: 5 mg/mL, clear, colorless (PH 7.6 (70 mm phosphate))
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprotinin aus Rinderlunge
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)