Fortfahren mit
A3428
Aprotinin
3-8 TIU/mg solid, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
BPTI, Boviner pankreatischer Trypsin-Inhibitor, Trasylol, Trypsin-Inhibitor (basisch, pankreatisch)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 281,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 480,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.500,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.270,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C284H432N84O79S7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
6511.44
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.32
EC Number:
232-994-9
MDL number:
€ 281,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Aprotinin aus Rinderlunge, lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
bovine lung
Quality Segment
product line
BioReagent
form
lyophilized powder
specific activity
3-8 TIU/mg solid
mol wt
~6,500
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 5 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Application
Aprotinin wird im Wesentlichen als Trypsin-Inhibitor eingesetzt.
Aprotinin aus Rinder-Lungengewebe wird bei Insulin- und Glucagon-like Peptide-1-Assays verwendet. Es wird auch bei Western Blots verwendet.[1]
Biochem/physiol Actions
Aprotinin ist ein kompetitiver Inhibitor der Serinprotease, der stabile Komplexe mit Enzymen bildet und aktive Enzymstellen blockiert. Diese Bindungen sind reversibel und die meisten Aprotinin-Protease-Komplexe lösen sich bei extremen pH-Werten von >10 oder <3 auf. Strukturell ist Aprotinin ein monomeres globuläres Protein; ein Derivat aus der Rinderlunge, das aus 58 Aminosäuren besteht, die in einer einzelnen Polypeptidkette mit drei vernetzenden Disulfidbrücken angeordnet sind.
Aprotinin ist ein natürliches Polypeptid aus 58 Aminosäuren. Es hat hämostatische/Antiplasmin-Eigenschaften und trägt bei chirurgischen Eingriffen zur Reduzierung des Blutverlustes bei. So wird der Bedarf an Bluttransfusionen verhindert.
Preparation Note
Dieses Produkt ist ein lyophilisiertes Pulver, das zellkulturgetestet wurde. Es hat eine Aktivität von 3–7 TIU/mg.
Other Notes
Eine Trypsin-Inhibitor-Einheit (TIU) senkt die Aktivität von zwei Trypsin-Einheiten um 50 %, wobei eine Trypsin-Einheit bei pH 7,8 und 25 °C 1,0 μmol N-α-Benzoyl-DL-arginin-p-nitroanilid pro Minute hydrolisiert. Eine weitere häufig verwendete Einheit ist KIU, wobei 1 TIU = 1.300 KIU.
Wenn Benzoyl-L-Argininethylester (BAEE) als Substrat verwendet wird, entspricht eine BAPNA-Einheit etwa 45 BAEE μmolaren Einheiten bei pH 8,0 und 25 °C oder etwa 9.000 BAEE A253 Einheiten bei pH 7,6 und 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A115310820A3886
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
crystalline (fine)
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 5 mg/mL
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
phosphate buffer: 5 mg/mL, clear, colorless (PH 7.6 (70 mm phosphate))
solubility
glycerol: 3 mg/mL, clear, colorless (equilibration buffer containing 5% glycerol)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprotinin aus Rinderlunge
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the shelf life and where should I store the product after I have reconstitued it with H2O?
    1 answer
    1. The powder form has an assigned shelf life of two years. This product is soluble in water and aqueous buffers. Please see the link below, page two, for solution stability as this is pH-dependent:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/424/461/a3428pis.pdf