Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 83,90 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 297,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 891,00 |
Über diesen Artikel
€ 83,90
biological source
bovine lung
Quality Segment
assay
~80% (HPCE)
form
crystalline (fine)
quality
lyophilized
specific activity
≥3500 U/mg
mol wt
~6,500
technique(s)
electrophoresis: suitable
color
white
solubility
phosphate buffer: 5 mg/mL, clear, colorless (PH 7.6 (70 mm phosphate))
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ~80% (HPCE) | assay - | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay - |
| biological source bovine lung | biological source bovine lung | biological source bovine lung | biological source bovine |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) inhibition assay: suitable | technique(s) - |
| mol wt ~6,500 | mol wt ~6,500 | mol wt ~6,500 | mol wt ~6,500 |
| form crystalline (fine) | form lyophilized powder | form powder | form saline solution |
| specific activity ≥3500 U/mg | specific activity 3-8 TIU/mg solid | specific activity 3-8 TIU/mg solid | specific activity 3-7 TIU/mg protein |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?