Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H8NO3SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInChI
1S/C3H9NO3S.Na.H2O.H/c4-2-1-3-8(5,6)7;;;/h1-4H2,(H,5,6,7);;1H2;
SMILES string
O.[Na].NCCCS(O)(=O)=O
InChI key
YXTWMDHKIFWADD-UHFFFAOYSA-N
assay
≥98%
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Biochem/physiol Actions
GABAA receptor agonist.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?