Fortfahren mit
A3920
Ammoniumsulfat
suitable for plant cell culture, ≥99.0%
Synonym(e):
Mascagnit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,80
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.14
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030408
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.28
EC Number:
231-984-1
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 200 gm + 300 mL g/mL
€ 91,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
pH
5.0-6 (25 °C, 132 g/L)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 200 gm + 300 mL g/mL
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Application
May be used for the precipitation or fractionation of proteins or for purification of antibodies. Useful for crystallographic analysis of nucleic acids and proteins.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9018741.0121109978
form
powder
form
powder
form
solid
form
crystals
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
-
assay
≥99.0% (T)
solubility
H2O: 200 gm + 300 mL g/mL
solubility
water: soluble 132 g/L at 20 °C
solubility
754-764 g/L
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pH
5.0-6 (25 °C, 132 g/L)
pH
5-6 (25 °C, 132 g/L)
pH
5 (100 g/L in H2O)
pH
5.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumsulfat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)